Tlačiť
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
444690050 444690250
ACRO444690050EA 95.87 EUR
ACRO444690050 ACRO444690250
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BClO₂
Teplota tavenia: 55…56 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663875
Číslo CAS: 195062-61-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure