Tlačiť
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Carbamic acid,N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]-,1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)carbamate, 2-(BOC-Amino)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
444660010 444660050
ACRO444660010EA 174.09 EUR
ACRO444660010 ACRO444660050
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₅BN₂O₄
Teplota tavenia: 203…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781162
Číslo CAS: 910462-31-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 208 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure