Tlačiť
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzylcarbamate, 4-(N-Boc-aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester
444640010 444640050
ACRO444640010EA 133.79 EUR
ACRO444640010 ACRO444640050
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₈BNO₄
Mw: 333.235 g/mol
Teplota tavenia: 68…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06409942
Číslo CAS: 330794-35-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure