Tlačiť
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
444500010 444500050
ACRO444500010EA 308.46 EUR
ACRO444500010 ACRO444500050
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
Teplota tavenia: 101…102 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09033884
Číslo CAS: 819058-34-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure