Tlačiť
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444490010 444490050
ACRO444490010EA 214.2 EUR
ACRO444490010 ACRO444490050
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
Teplota tavenia: 163…166 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09951877
Číslo CAS: 819057-45-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure