Tlačiť
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid,pinacolester, 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid, piancol ester
444480010 444480050
ACRO444480010EA 280.39 EUR
ACRO444480010 ACRO444480050
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BClNO₂
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09864184
Číslo CAS: 877160-63-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %