Tlačiť
Gallium(III) chloride, anhydrous 99.99+% (trace metals basis), beads -10 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gallium trichloride
444100050 444100250 444101000
ACRO444100050EA 122.97 EUR
ACRO444100050 ACRO444100250 ACRO444101000
Gallium(III) chloride, anhydrous 99.99+% (trace metals basis), beads -10 mesh
Gallium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ga
Mw: 176.08
Teplota varu: 201 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011018
Číslo CAS: 13450-90-3
OSN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Beads
Total trace metal impurities ≤100 ppm