Tlačiť
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 2-(dimethylamino)-, 2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
444040010 444040050
ACRO444040010EA 284.8 EUR
ACRO444040010 ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₈N₂OS
Teplota tavenia: 75…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03844445
Číslo CAS: 1005-28-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
GC ≥96.0 %