Tlačiť
Cyclopropylacetic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
443780010 443780050
ACRO443780010EA 103.09 EUR
ACRO443780010 ACRO443780050
Cyclopropylacetic acid 97%
Cyclopropylacetic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 60…61 °C (29 mmHg)
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041544
Číslo CAS: 5239-82-7
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %