Tlačiť
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
443410010 443410050
ACRO443410010EA 35.09 EUR
ACRO443410010 ACRO443410050
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄F₃IO
Mw: 288.01
Teplota varu: 72…74 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.84 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042411
Číslo CAS: 103962-05-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %