Tlačiť
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
444520010 444520050
ACRO444520010EA 152.03 EUR
ACRO444520010 ACRO444520050
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₃H₄IN₃
Teplota tavenia: 143…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22422021
Číslo CAS: 81542-51-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure