Tlačiť
Aceton, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
444150050 444150250
ACRO444150050EA 91.46 EUR
ACRO444150050 ACRO444150250
Aceton, technická kvalita
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Teplota varu: 56 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,79 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008765
Číslo CAS: 67-64-1
OSN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3580 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
Density 0.790 to 0.792 kg/l
GC ≥98.5 %