Tlačiť
4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
443160050 443160250
ACRO443160050EA 129.56 EUR
ACRO443160050 ACRO443160250
4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
4-Chloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Teplota varu: 142…143 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 27…24 °C
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03453233
Číslo CAS: 2546-56-7
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %