Tlačiť
Bis(2-metoxyetyl)ether, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
443100010 443101000
443100010.EA 386.68 EUR
443100010. 443101000.
Bis(2-metoxyetyl)ether, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Bis(2-metoxyetyl)ether
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Mw: 134.18
Teplota varu: 162 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 0.937 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008503
Číslo CAS: 111-96-6
OSN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03187
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %