Tlačiť
Chlorbenzen, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
443000010 443001000
443000010.EA 122.74 EUR
443000010. 443001000.
Chlorbenzen, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Chlorbenzen
Vzorec: C₆H₅Cl
Teplota varu: 131 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,1075 g/cm³
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000530
Číslo CAS: 108-90-7
OSN: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %