Tlačiť
D-Cysteine hydrochloride monohydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
442780010 442782500 442785000
ACRO442780010EA 111.11 EUR
ACRO442780010 ACRO442782500 ACRO442785000
D-Cysteine hydrochloride monohydrate 98%
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Vzorec: C₃H₇NO₂S·HCl·H₂O
Teplota tavenia: 165…170 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00150051
Číslo CAS: 207121-46-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying 9.99 % to 10.45 %
Heavy metals ≤10 ppm
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation -5.0° to -7.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6M HCl)