(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
442740010
442740050
ACRO442740010EA
172.88
EUR
ACRO442740010
ACRO442740050
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Vzorec:
C₄H₉ClFN Teplota tavenia: 180…182 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04038718 Číslo CAS: 136725-53-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 to ≤104.0 % |
Specific optical rotation | +5° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH) |