Tlačiť
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
442730010 442730050
ACRO442730010EA 113.52 EUR
ACRO442730010 ACRO442730050
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
N-Boc-1,3-propanediamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 94…96 °C (,2Torr)
Teplota tavenia: 22 °C
Hustota: 0,998 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210021
Číslo CAS: 75178-96-0
OSN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %