Tlačiť
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (R)-Methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, H-D-Phe-OMe.HCl, H-D-Phe-OMe·HCl
442620050 442620250
ACRO442620050EA 63.78 EUR
ACRO442620050 ACRO442620250
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Mw: 215.68 g/mol
Teplota tavenia: 157…159 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066112
Číslo CAS: 13033-84-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32° to -38° (20°C, 589 nm) (c=1 in EtOH)