Tlačiť
N-Boc-L-serine, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
442560050 442560250
ACRO442560050EA 59.28 EUR
ACRO442560050 ACRO442560250
N-Boc-L-serine, anhydrous 99%
N-Boc-L-serine
Vzorec: C₈H₁₅NO₅
Mw: 205.21 g/mol
Teplota tavenia: 84…89 °C
Teplota vzplanutia: 186 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00150501
Číslo CAS: 3262-72-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in water)