Tlačiť
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
442470010 442470050
ACRO442470010EA 68.5 EUR
ACRO442470010 ACRO442470050
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Mw: 186.14
Teplota tavenia: 144…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042155
Číslo CAS: 654-70-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %