Tlačiť
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
442460100 442460500
ACRO442460100EA 62.58 EUR
ACRO442460100 ACRO442460500
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Teplota varu: 166…167 °C (4Torr)
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00028016
Číslo CAS: 6793-92-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %