Tlačiť
5-Methoxyanthranilic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
443340010 443340050
ACRO443340010EA 80.91 EUR
ACRO443340010 ACRO443340050
5-Methoxyanthranilic acid 97%
5-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: 151…151.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016509
Číslo CAS: 6705-03-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown to purple Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %