Tlačiť
2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
442290050 442290250
ACRO442290050EA 160.85 EUR
ACRO442290050 ACRO442290250
2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂S
Teplota tavenia: 212…214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00152229
Číslo CAS: 15864-32-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %