Tlačiť
3-Thiophenemethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
442240050 442240250
ACRO442240050EA 108.15 EUR
ACRO442240050 ACRO442240250
3-Thiophenemethanol 97%
3-Thiophenemethanol
Vzorec: C₅H₆OS
Mw: 114.17
Teplota varu: 73 °C (6Torr)
Hustota: 1.211 g/cm³
Teplota vzplanutia: 100.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00014534
Číslo CAS: 71637-34-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %