Tlačiť
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
442200010 442200050
ACRO442200010EA 65.69 EUR
ACRO442200010 ACRO442200050
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18
Teplota tavenia: 59…61 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001595
Číslo CAS: 605-94-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥97.5 %