(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(S)-Methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, H-Phg-OMe·HCl, L-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
442190100
442190500
ACRO442190100EA
42.46
EUR
ACRO442190100
ACRO442190500
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₂ClNO₂ Mw: 201.65 g/mol Teplota tavenia: 200 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00077158 Číslo CAS: 15028-39-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +131° to +137° (20°C, 589 nm) (c=1,MeOH) |