Tlačiť
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-Fluoroisonicotinaldehyde, 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
442170010 442170050
ACRO442170010EA 100.14 EUR
ACRO442170010 ACRO442170050
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
3-Fluoro-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
Mw: 125.1
Teplota varu: 70 °C (25Torr)
Hustota: 1.255 g/cm³
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06410686
Číslo CAS: 40273-47-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %