Tlačiť
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
442150010 442150050
ACRO442150010EA 150.82 EUR
ACRO442150010 ACRO442150050
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Teplota varu: 140 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,456 g/cm³
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039345
Číslo CAS: 34941-91-8
OSN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %