Tlačiť
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
442040010 442040050
ACRO442040010EA 110.55 EUR
ACRO442040010 ACRO442040050
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Mw: 171.2 g/mol
Teplota tavenia: 50…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861741
Číslo CAS: 398489-26-4
OSN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %