Tlačiť
Boc-L-tyrosine methyl ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Boc-Tyr-OMe, N-Boc-L-tyrosine Methyl Ester
442020050 442020250
ACRO442020050EA 66.99 EUR
ACRO442020050 ACRO442020250
Boc-L-tyrosine methyl ester 97%
Boc-L-tyrosine methyl ester
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₅
Teplota tavenia: 106…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191181
Číslo CAS: 4326-36-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +52° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)