Tlačiť
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
441950050 441950250
ACRO441950050EA 91.46 EUR
ACRO441950050 ACRO441950250
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Teplota varu: 90…92 °C (1hPa)
Teplota tavenia: 35…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051937
Číslo CAS: 7368-78-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to light brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %