Tlačiť
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L-Glutamic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, H-Glu(OMe)-OMe.HCl
441940100 441940500
ACRO441940100EA 66.89 EUR
ACRO441940100 ACRO441940500
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride 99%, pure
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
Mw: 211.64 g/mol
Teplota tavenia: 91…93 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00038879
Číslo CAS: 23150-65-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5 in H2O)