Tlačiť
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
441890010 441890050
ACRO441890010EA 82.23 EUR
ACRO441890010 ACRO441890050
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
Teplota tavenia: 160…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143161
Číslo CAS: 350-29-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %