Fmoc-D-phenylalanine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
441710010
441710050
ACRO441710010EA
30.24
EUR
ACRO441710010
ACRO441710050
Fmoc-D-phenylalanine 98%
Fmoc-D-phenylalanine
Vzorec:
C₂₄H₂₁NO₄ Teplota tavenia: 184…186,5 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00062955 Číslo CAS: 86123-10-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +38° to +42° (20°C, 589 nm) (C=1 IN DMF) |