Tlačiť
2-Amino-4-chloropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
441460050 441460250
ACRO441460050EA 82.23 EUR
ACRO441460050 ACRO441460250
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Mw: 128.56
Teplota tavenia: 130…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04113820
Číslo CAS: 19798-80-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 134 °C
GC ≥96.0 %