Tlačiť
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 9-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
441440010 441440050
ACRO441440010EA 123.55 EUR
ACRO441440010 ACRO441440050
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₉H₂₂BNO₂
Teplota tavenia: 151,7…152.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16294552
Číslo CAS: 1217891-71-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %