Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pd(PPh3)4
441400010 441400050
ACRO441400010EA 101.48 EUR
ACRO441400010 ACRO441400050
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (trace metals basis)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
Teplota tavenia: 103…107 °C (rozkl.)
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00010012
Číslo CAS: 14221-01-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.1 %
Palladium (Pd) 8.8 to 9.6 %