Palladium(II) acetate 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
441390010
441390050
ACRO441390010EA
228.64
EUR
ACRO441390010
ACRO441390050
Palladium(II) acetate 99.9% (trace metals basis)
Palladium(II) acetate
Vzorec:
C₄H₆O₄Pd Mw: 224.51 Teplota tavenia: 205 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012453 Číslo CAS: 3375-31-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Orange to brown Powder |
Assay | 46.9 to 48.5 % (Pd) |
Total trace metal impurities | ≤1000 ppm |