Tlačiť
(S)-N-Boc-alpha-ethylalanine 98%, 98% ee
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-2-Methyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-IsoVal-OH, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-methylbutanoic acid
441131000 441135000
ACRO441131000EA 137.99 EUR
ACRO441131000 ACRO441135000
(S)-N-Boc-alpha-ethylalanine 98%, 98% ee
(S)-N-Boc-alpha-ethylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Teplota tavenia: 104…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12031697
Číslo CAS: 151171-11-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +11° to +15° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
Titration with NaOH ≥97.5 %