Tlačiť
O-Benzyl-L-serine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
440930050 440930250
ACRO440930050EA 155.23 EUR
ACRO440930050 ACRO440930250
O-Benzyl-L-serine 99%
O-Benzyl-L-serine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 210…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065937
Číslo CAS: 4726-96-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
HPLC ≥98.5 %
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)