Tlačiť
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
440710010 440710050 440710250
ACRO440710010EA 35.26 EUR
ACRO440710010 ACRO440710050 ACRO440710250
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate 99%
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₈P
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00065023
Číslo CAS: 149022-20-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤20.00 %
HPLC ≥98.5 %
pH 4.50 to 6.50
Specific optical rotation -41° to -43° (20°C, 589 nm) (c=2 in water)