Tlačiť
Xylene cyanole FF ∼75% ~75%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: C.I. 42135
440700100 440700500
ACRO440700100EA 72.1 EUR
ACRO440700100 ACRO440700500
Xylene cyanole FF ∼75% ~75%
Xylene cyanole FF
Vzorec: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Mw: 538.62
Teplota tavenia: 295 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040657
Číslo CAS: 2650-17-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue-grey to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
Solubility (0.1% in water) Dark blue
Dye content ≥70 %
UV Lambda max 612 to 616 nm
Suitability (as track. dye for DNA seq) Passes test