Tlačiť
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
440670010 440670050
ACRO440670010EA 609.31 EUR
ACRO440670010 ACRO440670050
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
Teplota tavenia: 138…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11518965
Číslo CAS: 337958-60-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %