Tlačiť
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Fmoc-Gln(Trt)-OH
440640050 440640250
ACRO440640050EA 33.77 EUR
ACRO440640050 ACRO440640250
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine 95%
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Vzorec: C₃₉H₃₄N₂O₅
Mw: 610.71 g/mol
Teplota tavenia: 131…144 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077056
Číslo CAS: 132327-80-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -12.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)