Tlačiť
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride
440520050 440520250 440521000
ACRO440520050EA 34.22 EUR
ACRO440520050 ACRO440520250 ACRO440521000
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Vzorec: C₁₃H₁₆ClNOS
Mw: 269.79 g/mol
Teplota tavenia: 142…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011959
Číslo CAS: 4568-71-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 147 °C
Elemental Analysis 5.06 to 5.32 % N