Tlačiť
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
440480010 440480050
ACRO440480010EA 55.35 EUR
ACRO440480010 ACRO440480050
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
1-Methyl-4-piperidinemethanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
Teplota tavenia: 29…31 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411903
Číslo CAS: 20691-89-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥96.0 to ≤104.0 %