Tlačiť
Propidium Iodide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
440300010 440300250 440301000
ACRO440300010EA 1447.63 EUR
ACRO440300010 ACRO440300250 ACRO440301000
Propidium Iodide 95%
Propidium iodide
Vzorec: C₂₇H₃₄I₂N₄
Mw: 668.4
Teplota tavenia: 220…225 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011921
Číslo CAS: 25535-16-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 225 °C
Titration Argentometric ≥94 %
Water ≤5 %