Tlačiť
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5,5-Dibromobarbituric acid
439840010 439840050
ACRO439840010EA 62.98 EUR
ACRO439840010 ACRO439840050
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂O₃
Teplota tavenia: 240…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010595
Číslo CAS: 511-67-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %