Tlačiť
2-Fluorophenethyl bromide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Bromoethyl)-2-fluorobenzene
440120010 440120050
ACRO440120010EA 67.79 EUR
ACRO440120010 ACRO440120050
2-Fluorophenethyl bromide 97%
2-Fluorophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Teplota varu: 73…75 °C (20Torr)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117466
Číslo CAS: 91319-54-9
OSN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %